Imprimer
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27093.MCEA 70.3 EUR
H27093.MC H27093.ME
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClNO₄
Poids moléculaire: 201,37
Point de fusion: ∼ 275 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258950
Numéro CAS: 151169-67-4