Imprimer
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33470.MDEA 40.6 EUR
H33470.MD H33470.03
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201058
Numéro CAS: 1373920-71-8