Imprimer
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32322.03EA 188 EUR
H32322.03 H32322.MD
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025417
Numéro CAS: 916421-06-2