Imprimer
Potassium hydrogen diiodate 99.85%, très pur pour analyses
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO211475000EA 456 EUR
ACRO211475000 ACRO211471000
Potassium hydrogen diiodate 99.85%, très pur pour analyses
Potassium hydrogen diiodate
Formule: HI₂KO₆
Poids moléculaire: 389,91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011400
Numéro CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 99.80 to 100.20 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cl, ClO3, Br, BrO3 (as Cl) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Total nitrogen (as N) ≤20 ppm