Imprimer
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L14228.03EA 51.4 EUR
L14228.03
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole
Formule: C₈H₇NOS₂
Point de fusion: 193…198 °C
Numéro MDL: MFCD00185941
Numéro CAS: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1