Imprimer
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52862.03EA 137 EUR
H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Poids moléculaire: 194,04 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659871
Numéro CAS: 850568-09-1