Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33801.MDEA 57.5 EUR
H33801.MD H33801.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393833
Numéro CAS: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III