Imprimer
7-Hydroxy-2-methylchromone
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOMM0294.02EA 4290 EUR
PROOMM0294.02
7-Hydroxy-2-methylchromone
7-Hydroxy-2-methylchromone
Formule: C₁₀H₈O₃
Poids moléculaire: 176,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00208225
Numéro CAS: 6320-42-9