Imprimer
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBBTB10032.1EA 0 EUR
MAYBBTB10032.1 CHMPBTB10032.250
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Numéro MDL: MFCD00093863
Numéro CAS: 50593-73-2