Imprimer
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50559.06EA 486 EUR
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272401
Numéro CAS: 64951-58-2