Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26231.03EA 131 EUR
H26231.03 H26231.06
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660330
Numéro CAS: 886761-62-2
ADR: 8,III