Imprimer
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H32276.03EA 106 EUR
H32276.03 H32276.MD
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine ≥97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061307
Numéro CAS: 32133-36-1