Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H31515.03EA 169 EUR
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NS
Poids moléculaire: 207,21 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 1,310
Point éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190129
Numéro CAS: 128273-56-3
ADR: 8,III