Imprimer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33921.MDEA 47.9 EUR
H33921.MD H33921.03
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Poids moléculaire: 189,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213553
Numéro CAS: 292151-97-4
UN: 3267
ADR: 8,III