4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₉F₄N Poids moléculaire: 207,17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201070 Numéro CAS: 1373921-00-6 UN: 3267 ADR: 8,III |