Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26745.06EA 429 EUR
H26745.06 H26745.03
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212985
Numéro CAS: 771581-64-7
ADR: 8,III