Spironolactone
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Formule:
C₂₄H₃₂O₄S Point d'ébullition: 597 °C (1013 hPa) Point de fusion: 207…208 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082250 Numéro CAS: 52-01-7 EINECS: 200-133-6 Indice Merck: 12,08917 |