Imprimer
Urée pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamide
J64769.A4EA 234 EUR
J64769.A4
Urée pour la biologie moléculaire
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Poids moléculaire: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…134 °C
Densité: 1,34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Indice Merck: 12,10005
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg