Acide 4-aminobutyrique ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
GABA
, Acide γ-aminobutyrique
Formule:
C₄H₉NO₂ Poids moléculaire: 103,12 g/mol Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.) Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008226 Numéro CAS: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Indice Merck: 13,00429 |