Imprimer
Acide 3-méthoxyanthranilique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Acide 2-amino-3-méthoxybenzoïque
J64244.06 J64244.09 J64244.14
J64244.06EA 174 EUR
J64244.06 J64244.09 J64244.14
Acide 3-méthoxyanthranilique
Acide 3-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,16 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00075178
Numéro CAS: 3177-80-8