Potassium iodate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Iodate de potassium
Concentrate for 1L standard solution
Formule:
KlO₃ Poids moléculaire: 214 g/mol Point d'ébullition: 100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011406 Numéro CAS: 7758-05-6 ADR: 5.1,II |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.998 - 1.002 |