Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.9% pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
THAM
, Amino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,3
, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Formule:
NH₂C(CH₂OH)₃ Poids moléculaire: 121,14 g/mol Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg) Point de fusion: 168…172 °C Densité: 1,353 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004679 Numéro CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Indice Merck: 13,09842 |
![]() |