Imprimer
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.9%, Ultrapure
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): THAMAmino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,32-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
J65594.A7EA 584 EUR
J65594.A7 J65594.A1
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.9%, Ultrapure
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Poids moléculaire: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Point de fusion: 167…172 °C
Densité: 1,35
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Indice Merck: 13,09842
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg