Imprimer
Taurine Cell Culture Reagent
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62308.A1EA 485 EUR
J62308.A1 J62308.22
Taurine Cell Culture Reagent
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
Poids moléculaire: 125,15 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Indice Merck: 12,09241