Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate dibasique trihydratéPotassium phosphate disodique trihydratédi-Potassium hydrogénophosphate trihydraté
K967-1KGEA 194 EUR
K967-1KG
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
Poids moléculaire: 228,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼340 °C (1013 hPa)
Densité: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5