Imprimer
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 99.0-102.0% (by EDTA titration), en cristaux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate de cadmium (II) 8/3-hydraté
1243-04EA 188.23 EUR
1243-01 1243-04
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 99.0-102.0% (by EDTA titration), en cristaux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
Poids moléculaire: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3,08 kg/l
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CdSO₄.8/3 H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO₃) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %