Ammonium sulfate 99+%, Ultrapure
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Formule:
(NH₄)₂SO₄ Poids moléculaire: 132,14 g/mol Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.) Densité: 1,769 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003391 Numéro CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Indice Merck: 13,00559 |