Imprimer
Purine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J60999.03EA 222 EUR
J60999.03
Purine ≥97%
Purine
Formule: C₅H₄N₄
Poids moléculaire: 120,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079221
Numéro CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Indice Merck: 12,08129