Imprimer
Bleu de bromophénol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol]
D293-03EA 0 EUR
D293-03
Bleu de bromophénol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Poids moléculaire: 669,97 g/mol
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Indice Merck: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Clarity of Solution Passes Test
Visual Transition Interval - pH…4.6 (Blue) Passes Test
Visual Transition Interval - pH…3.0 (Yellow) Passes Test