D(+)-Saccharose
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Poids moléculaire: 342,3 g/mol Point de fusion: 169…170 °C Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006626 Numéro CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Indice Merck: 12,09051 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...