Imprimer
D(-)-Sorbitol
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D(-)-Glucitol
PROORTC-PHR-1006EA 262 EUR
PROORTC-PHR-1006
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Poids moléculaire: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Indice Merck: 12,08873
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg