Imprimer
D(-)-Acide lactique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(-)-Acide lactique(R)-(-)-Acide 2-hydroxypropionique
J61871.03EA 955 EUR
J61871.03 J61871.MD
D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Formule: C₃H₆O₃
Poids moléculaire: 90,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068313
Numéro CAS: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2