Imprimer
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-enamide
J62100.AP J62100.K2
J62100.APEA 141 EUR
J62100.AP J62100.K2
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
Poids moléculaire: 71,08 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&prid=web&clid=SAPDAM