Imprimer
Fer, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
2226-01
2226-01EA 168.13 EUR
2226-01
Fer, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fer
Formule: Fe
Poids moléculaire: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1536 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 96.0 %
Assay (Fe) ≥96.0 %
Insoluble in H₂SO₄ ≤0.2 %
Water-Soluble Substances ≤0.03 %
Sulfide (S) ≤0.03 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤5.000 ppm