Imprimer
Fer (III) oxyde ≥98.0% (by iodometry), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trioxyde de ferOxyde de fer (III)
2024-01EA 111.09 EUR
2024-05 2024-01 2024-07
Fer (III) oxyde ≥98.0% (by iodometry), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
Poids moléculaire: 159,69 g/mol
Point de fusion: 1538 °C
Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Indice Merck: 12,04072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe₂O₃) (by iodometry) ≥ 98.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.2 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Copper (Cu)(by AAS)
Manganese (Mn)(by AAS)
Zinc (Zn)(by AAS) ≤ 0.01 %