Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61381.36EA 138 EUR
J61381.36 J61381.A1 J61381.30
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidone
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8