Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Poids moléculaire: 36,46 g/mol Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1993 ADR: 3,II |