Imprimer
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J61595.MCEA 78.5 EUR
J61595.MC
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium ≥99%
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
Poids moléculaire: 254,63 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Indice Merck: 12,08893