N-Lauroylsarcosinate de sodium 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Formule:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Poids moléculaire: 293,38 g/mol Point de fusion: 44…47 °C Point éclair: >150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042728 Numéro CAS: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,04379 |
![]() |