Imprimer
Diphényl-1,5-carbazide, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,5-Diphénylcarbonohydrazide
K620-03EA 154.12 EUR
K620-03
Diphényl-1,5-carbazide, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Diphényl-1,5-carbazide
Powder.
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Poids moléculaire: 242,28 g/mol
Point d'ébullition: 454 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Indice Merck: 13,03353
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/13/2374613.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 173 - 176 °C
Residue after Ignition ≤0.050 %
Solubility in Aqueous Acetone Passes Test
Sensitivity for Chromate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs