Imprimer
Aluminium oxyde neutre, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
0540-01EA 241.65 EUR
0540-01 0540-05
Aluminium oxyde neutre, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Aluminium oxide neutral
Formule: Al₂O₃
Poids moléculaire: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Indice Merck: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0