Imprimer
Sodium hypochlorite (5% Cl₂) en solution aqueuse, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
P005-03EA 181.8 EUR
P005-03
Sodium hypochlorite (5% Cl₂) en solution aqueuse, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74,44 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30…–20 °C
Densité: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Assay (NaClO) 4.0 - 6.0 %
Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
The above referenced lot has passed the current USP Test for Sterility.