Trilaurate de glycérol
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₉H₇₄O₆ Poids moléculaire: 639,01 g/mol Point d'ébullition: 643 °C (1013 hPa) Point de fusion: 47 °C Densité: 0,9713 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00026559 Numéro CAS: 538-24-9 EINECS: 208-687-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...