Imprimer
L-Lysine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-Lysine(S)-(+)-LysineH-Lys-OH
J62225.22EA 305 EUR
J62225.22 J62225.14 J62225.36
L-Lysine ≥98%
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Indice Merck: 13,05656