Imprimer
Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H59179.18EA 348 EUR
H59179.18 H59179.06
Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Tétrafluoroborate de 1-décyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₄H₂₇BF₄N₂
Poids moléculaire: 310,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038853
Numéro CAS: 244193-56-4