Vert de bromocresol sel de sodium ACS
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Vert de bromocresol hydrosoluble
Formule:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Poids moléculaire: 720 g/mol Point de fusion: 230 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00148898 Numéro CAS: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 |