Imprimer
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J62315.14EA 44.3 EUR
J62315.14 J62315.22
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Suitable for fluorescent labelling
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Poids moléculaire: 479,02 g/mol
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8