Imprimer
Alliage de Devarda, en grenailles, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2680-01EA 338.73 EUR
2680-01
Alliage de Devarda, en grenailles, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Alliage de Devarda
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Indice Merck: 13,02958
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Copper (Cu) 49 - 51 %
Aluminum (Al) 44 - 46 %
Zinc (Zn) 4 - 6 %
Nitrogen (N) ≤0.005 %
On U.S. No. 20 Sieve, For Information Only
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs