Imprimer
Huile de bois de cèdre, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
E395-07EA 0 EUR
E395-07
Huile de bois de cèdre, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Huile de bois de cedre
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146327
Numéro CAS: 8000-27-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index, n20/D 1.515 - 1.520