Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium] ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Redox indicator for enzymes
Formule:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ Poids moléculaire: 907,64 g/mol Point de fusion: 165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036338 Numéro CAS: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |